Learn More
Boric Acid (Crystalline/Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Descrizione
This high-purity electrophoresis-grade reagent is used in the preparation of Tris/Borate/EDTA electrophoresis buffers.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Boric Acid |
pH | 3.8 to 4.8 |
Colore | White |
Punto di fusione | 169°C |
Metalli pesanti (come Pb) | 0.001% max. |
Identificazione | Pass Test |
Materia non volatile | 0.05% max. |
Imballaggio | Poly Bottle |
Pressione del vapore | 2.7mbar at 20°C |
Note sul grado di purezza | DNase-Free |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boric acid
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.