Learn More
Thermo Scientific Chemicals Boric acid, Molecular Biology Grade, 99.5% min
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Descrizione
Used to promote amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Boric acid |
pH | 3.8 to 4.8 |
Colore | White |
Punto di fusione | ∼185°C (decomposition) |
Densità | 1.435 g/mL |
Odore | Odorless |
Quantità | 500 g |
Forma fisica | Powder |
Beilstein | 1697939 |
Indice di Merck | 14,1336 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boric acid, Molecular Biology Grade
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid