Learn More
Boric Acid, Powder 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Boric acid |
Colore | White |
Punto di fusione | 169.0°C |
Odore | Odorless |
Imballaggio | Plastic bottle |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Quantità | 2.5 kg |
Formula lineare | H3BO3 |
Forma fisica | Coarse Crystals |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boric acid
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Boric acid