Learn More
Boron nitride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
194.97€ - 490.00€
Identificatori chimici
CAS 10043-11-5
Formula molecolare BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
Numero MDL MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15462067
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044917.KG
1 Pc.
194.97€
Pezzo
15472067
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044917.KJ
5 Pc. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
10043-11-5
24.82
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
66227
B=N
BN
MFCD00011317
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
CHEBI:50883
Specifica
Boron nitride
Hot Pressed Rod
MFCD00011317
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
azanylidyneborane
66227
24.82
Bag
10043-11-5
BN
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
B=N
24.82
CHEBI:50883
99.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures