Learn More
Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
91.66€ - 360.80€
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trichloride
Colore Colorless to Brown
Nota nome 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 10294-34-5, 75-09-2
Formula molecolare BCl3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10011621
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
176681000
100 mL AcroSeal™ Glass bottle
91.66€
100mL
10332963
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
176688000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle
360.80€
800mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Specifica
Specifica
Boron trichloride
1M Solution in Methylene Chloride
BCl3
MFCD00011313
01,67; 02,34; 03,31; 04,42; 05,50; 06,65; 09,62; 13,43; 15,44
15, 1350
Solubility in water: may decompose.
ClB(Cl)Cl
117.16
117.17
Liquid
Colorless to Brown
10294-34-5, 75-09-2
BCl3
0.9 to 1.1M
1.3260g/mL
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
trichloroborane
25135
1.326
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Suspected of causing cancer. Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if inhaled. Toxic if swallowed. May cause drowsiness or dizziness. Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-658-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED1925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : May darken on storage
Identificativo prodotto
  • Boron trichloride, 1M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.