Learn More
Duran™ Piastre di cristallizzazione con beccuccio in vetro borosilicato
Con beccuccio. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato DURAN™ con beccuccio hanno un'ottima resistenza agli urti.
Marca: Duran™ 213114102
107.35 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Good thermal-shock resistance
- High operating temperature (+500 °C)
- Not designed for use under differential pressure or vacuum conditions.
Specifica
Flat | |
Borosilicato Duran | |
Piastra per cristallizzazione | |
80 mm |
150 mL | |
Round | |
45 mm |