Learn More
Duran™ Piastre di cristallizzazione con beccuccio in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Good thermal-shock resistance
- High operating temperature (+500 °C)
- Not designed for use under differential pressure or vacuum conditions.
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Materiale | Borosilicato Duran |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di cristallizzazione |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |