Learn More
BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper, Hexagonal Grip
Hollow with drip tip and hexagonal grip. BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper is constructed from Boro 3.3 to DIN 12252 standards.
Marca:  BRAND™ 144625
5.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Codice prodotto. 10039970
  • 6.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
  • Hollow
  • Hexagonal grip
Specifica
Specifica
Ground Joint Stopper
1/Pk.
Conical
NS 19/26
Borosilicate Glass