Learn More
BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper, Hexagonal Grip
Codice prodotto. 10408952 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10408952
Marca: BRAND™ 144630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hollow with drip tip and hexagonal grip. BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper is constructed from Boro 3.3 to DIN 12252 standards.
  • Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
  • Hollow
  • Hexagonal grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantità 1/Pk.
Size NS 24/29
Giunto rastremato standard NS 24/29
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Ground Joint Stopper
Forma Conical
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.