Learn More
BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper, Hexagonal Grip
Codice prodotto. 10408952 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10408952
Marca: BRAND™ 144630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hollow with drip tip and hexagonal grip. BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper is constructed from Boro 3.3 to DIN 12252 standards.
  • Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
  • Hollow
  • Hexagonal grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1/Pk.
Size NS 24/29
Giunto rastremato standard NS 24/29
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Ground Joint Stopper
Forma Conical