Learn More
BRAND™ BISTABIL™ Borosilicate Glass Conical Ground Joint Stopper, Hexagonal Grip
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Size:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
NS 7/16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass constrcution (Boro 3.3. to DIN 12252)
- Hollow
- Hexagonal grip
Specifica
Specifica
| Quantità | 1/Pk. |
| Size | NS 12/21 |
| Giunto rastremato standard | NS 12/21 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Ground Joint Stopper |
| Forma | Conical |