Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo di design:
Fondo rotondo
Round Bottom, Flanged Collar
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Description
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
- Disponibilità con e senza bordi
- Fondo rotondo
- Sterilizzabili in autoclave
Specifications
Specifications
| Tipo di design | Round Bottom, Flanged Collar |
| Descrizione | Thickness: 0.9 to 1.0mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 100 Each |
| Con bordo | Sì |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Product Type | Test Tube |