Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A607512001011
26.02 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49500kg
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
- Available with or without rims
- Round bottom
- Autoclavable
Specifica
DIN 12395 | |
Provetta per analisi | |
Vetro borosilicato | |
Confezione da 100 | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Provetta per test riutilizzabile |
Fondo rotondo | |
75 mm | |
Reusable | |
No | |
12 mm |