Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Codice prodotto. p-8003219
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo di design:
Fondo rotondo
Round Bottom, Flanged Collar
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Codice prodotto. 11377534
Marca: DWK Life Sciences A607510001011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
  • Disponibilità con e senza bordi
  • Fondo rotondo
  • Sterilizzabili in autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12395
Tipo di design Fondo rotondo
Descrizione Provetta per analisi
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso Reusable
Quantità Confezione da 100
Con bordo No
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Product Type Provetta per test riutilizzabile