Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Intermediate Stopcock
Codice prodotto. 12822104
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12822104
Marca: Pyrex 3496/02AS
  • As 3396 range with intermediate stopcock
  • Intermediate stopcock facilitates easy drainage of liquid back into reservoir
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Graduazioni 0.02 mL