Learn More
Rogo Sampaic™ Class B Glass Burettes
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Rogo Sampaic™ Class B Glass Burettes are manufactured from durable clear borosilicate glass.
Marca:  Rogo Sampaic™ DND010
Codice prodotto. 11754136
  • 76.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With funnel
  • Straight glass faucet
  • Permanent red graduation marks
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
50 mL
Borosilicate Glass
0.10 mL
0.10 mL