Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Gravity chromatography column manufactured from medium wall tubing with 821000 PTFE stopcock
440.00€ - 1035.00€
Specifica
Tipo | Chromatography Column |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
Quantità | 1 Each |
Tipo USP | Type I |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11827433
|
Kimble Chase™
420540-0650 |
64 mm | 500 mm |
730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11837433
|
Kimble Chase™
420540-0660 |
64 mm | 600 mm |
805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11847433
|
Kimble Chase™
420540-0750 |
75 mm | 500 mm |
885.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11857433
|
Kimble Chase™
420540-0760 |
75 mm | 600 mm |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11857423
|
Kimble Chase™
420540-0430 |
38 mm | 300 mm |
440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13416349
|
Kimble Chase™
420540-0450 |
38 mm | 500 mm |
480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11807433
|
Kimble Chase™
420540-0530 |
50 mm | 300 mm |
565.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11817433
|
Kimble Chase™
420540-0630 |
64 mm | 300 mm |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- 40-60 micron porosity glass frit at the lower end to act as a support for column packing material
Specifica
Chromatography Column | |
1 Each | |
Borosilicate Glass |
Ion exchange chromatography | |
Type I | |
With fritted disc and PTFE stopcock plug |