Learn More
Fisherbrand™ Buretta di classe AS in vetro borosilicato con tappo in Teflon
Conforme agli standard BS-IS 385. La buretta Fisherbrand™ di classe AS in vetro borosilicato con tappo in Teflon include un foro singolo con rubinetto d'arresto in PTFE intercambiabile. Le graduazioni in ceramica blu facilitano la valutazione del volume.
54.35€ - 83.60€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Graduazioni | 0.1 mL |
Include | Rubinetto d'arresto intercambiabile a foro singolo |
Bilancia | Ceramica blu |
Materiale del rubinetto | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10450893
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
54.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10738081
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
83.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11566913
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Struttura in vetro borosilicato
- Foro singolo con rubinetto d'arresto in PTFE intercambiabile
- Graduazioni in ceramica blu
- Conformità alla Classe AS, BS-ISO 385
Specifica
Vetro borosilicato | |
Rubinetto d'arresto intercambiabile a foro singolo | |
PTFE | |
Buretta |
0.1 mL | |
Ceramica blu | |
±0.05 mL | |
Classe AS |