Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato di classe A in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Measure liquids with precision in glass class A graduated cylinders. Fisherbrand™ borosilicate class A graduated cylinders have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
- DIN 12680 BS 604 ISO 4788
- Graduated in blue ceramic
- Hexagonal base
- Individual reorder code on each item
- Batch Certificate of Compliance' is downloadable
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Scale Color | Blue |
| Certificazione/Conformità | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Class | Classe A |
| Altezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diameter (Metric) Outside | 40 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Include | Certificato di conformità |
| Vedi altri risultati |