Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato di classe A in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8002017 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11577832
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la misurazione precisa di liquidi in cilindri graduati classe A in vetro. I cilindri graduati classe A in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono dotati di scala in ceramica blu e base esagonale.
Measure liquids with precision in glass class A graduated cylinders. Fisherbrand™ borosilicate class A graduated cylinders have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Hexagonal base
  • Individual reorder code on each item
  • Batch Certificate of Compliance' is downloadable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Certificazione/Conformità DIN 12680, ISO 4788, BS 604
Class Classe A
Altezza (sistema metrico) 464 mm
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Diameter (Metric) Outside 67 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Include Certificato di conformità
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 10 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±5 ml