missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Borosilicate Glass Class A Square Volumetric Flask

Codice prodotto. 12724497
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
900 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12724497

Marca: Kimble Chase™ 28046500

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed to take up less area and pack more closely on shelves and in refrigerators or other storage cabinets

  • Square cross-section with a width less than the widest diameter of a typical round flask
  • All sizes cover 25-35% less area than conventional flasks
  • Due to the added glass weight and the square section, flasks also have greater stability
  • Graduation ring is blasted on the neck
  • Calibrated to contain
  • Calibrated to deliver
  • With a marking spot
  • Standard Taper ground glass stopper is supplied with the flask
  • Designed from ASTM Specification E288, Class A requirements
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità ASTM Specification E288, Class A
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 320 mm
N. per custodia 1
Graduated Yes
Classe A
Tipo di chiusura Taper stopper
Dimensione chiusura 19
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato