Learn More
Beute per filtrazione di forma conica in vetro borosilicato
Use this Conical Filter Vacuum Flask with Hose Tubulature with a vacuum funnel and filter. This thick-walled Ehlenmeyer flask features a glass tube protrusion about an inch from its neck and is also known as a Büchner flask.
Marca:  N/A FHD-345-070S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.42750kg
Codice prodotto. 12353886
  • 17.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With 8mm outer diameter tubulature
  • Thick-walled borosilicate glass
  • Vacuum flask
Specifica
Specifica
8 mm
500 ml
Vetro borosilicato