Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo in PTFE, scala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with PTFE Plug and Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
75.42€ - 179.14€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10643161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006137 |
100 mL |
81.73€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11852672
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006170 |
1000 mL |
159.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11836084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006173 |
2000 mL |
179.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10100121
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006149 |
250 ml |
98.53€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10393511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006128 |
50 mL |
75.42€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11871593
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04006158 |
500 mL |
119.78€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With scale (approx. volume/mL)
- With PTFE plug
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Borosilicate Glass | |
Polyethylene |