Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Cover Glasses
Codice prodotto. 15212469 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Codice prodotto. 15212469
Marca: BRAND™ 470055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Clear borosilicate glass construction with excellent chemical resistance.
  • Clear borosilicate glass
  • Hydrolytic class 1
  • Thickness No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
  • Refractive index ne = 1.52 ± 0.01
  • Abbe number ve = 56.5 ± 0.5.
  • Full automatic production guarantees ready-for-use quality: clean, dust and grease-free, distortion-free
  • Flatness within ± 3 μm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Square
Materiale Borosilicate Glass
Spessore (sistema metrico) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensioni (L x P) 22 x 22 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope slides
Quantità 2000