Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Soda Lime Glass
Vetro borosilicato
Quantità:
100/Pk.
Confezione da 200
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Descrizione
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrino coprioggetto |
| Forma | Rettangolare e quadrato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Quantità | Confezione da 200 |