Learn More
Pyrex™ Borosilicate Graduated Glass dropping Funnels with Cone and PTFE Key
Has double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
99.90€ - 242.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
Descrizione | PTFE closure |
Include | Cone |
Product Type | Dropping Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Numero giunto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Numero giunto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11810341
|
Pyrex
443340 |
2mL | 19/26 |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11850341
|
Pyrex
443360 |
20mL | 29/32 |
242.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11890331
|
Pyrex
443333 |
1mL | 19/26 |
99.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11830341
|
Pyrex
443354 |
10mL | 29/32 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12913671
|
Pyrex
443347 |
5mL | 29/32 |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Has double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
- Complies with ISO 4800
- Has interchangeable PTFE key for grease free performance
- Stem inside cone for easy fitting to Quickfit™ assemblies
- Graduations in white enamel
Specifica
Borosilicate Glass | |
PTFE closure | |
Dropping Funnel |
ISO 4800 | |
Cone |