Learn More
Wheaton™ Beuta per filtrazione in vetro borosilicato
Marca: Wheaton™ 635526
339.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.15200kg
Specifica
2000 ml | |
Vetro borosilicato | |
Collegamento con giunto |