Learn More
BRAND™ Imbuto in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
35 mm
40 mm
50mm
55mm
60 mm
70mm
80mm
100 mm
120mm
150 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Ground or fire-polished upper rim.
- Short stem provides optimal filtration.
- Angled at 60°C.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 150 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 16 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Angolo | 60° |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 150 mm |