Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Gas Distribution Tubes
39.01€ - 47.17€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Gas Distribution Tube |
Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10509981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211025 |
0 μm |
47.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10519981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211225 |
2 μm |
47.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11933564
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07211125 |
1 μm |
39.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass | |
Gas Distribution Tube | |
250 mm | |
1 Each |