Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | Blue |
| Tipo | Graduated Cylinder |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | DIN 12680, ISO 4788, BS 604 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Bilancia | Ceramica blu |
| Graduazioni | 2 ml |