Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11567702 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11567702
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la misurazione di liquidi con cilindri in vetro graduati con scala in ceramica blu. Cilindro graduato in vetro borosilicato Fisherbrand™ con base esagonale e beccuccio
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduazioni in ceramica blu
  • Vetro borosilicato
  • Base esagonale
  • Con beccuccio
  • Codice di riordine singolo su ciascun articolo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Tipo Graduated Measuring Cylinder
Tolleranza ±5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Diameter (Metric) Outside 48 mm
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile