Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato con tappo
Codice prodotto. 11708265 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11708265
Graduazioni in ceramica blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato con tappo Fisherbrand™ rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Imprinted with blue ceramic graduations for enhanced visibility. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Stopper provide a reliable solution for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
  • Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
  • Class B
  • Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Certificazione/Conformità ISO 4788
Class Classe B
Altezza (sistema metrico) 390 mm
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Diameter (Metric) Outside 48 mm
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Tappo
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±5 ml