Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato con tappo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Imprinted with blue ceramic graduations for enhanced visibility. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Stopper provide a reliable solution for measuring and mixing liquids in a laboratory.
- Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
- Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
- Class B
- Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Esagonale |
| Scale Color | Blue |
| Certificazione/Conformità | ISO 4788 |
| Class | Classe B |
| Altezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Diameter (Metric) Outside | 22 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Include | Tappo |
| Vedi altri risultati |