Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato con tappo
Codice prodotto. p-8002021 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12055645
Graduazioni in ceramica blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato con tappo Fisherbrand™ rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Imprinted with blue ceramic graduations for enhanced visibility. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Stopper provide a reliable solution for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
  • Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
  • Class B
  • Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Certificazione/Conformità ISO 4788
Class Classe B
Altezza (sistema metrico) 470 mm
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Diameter (Metric) Outside 61 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Include Tappo
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 10 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±10 ml