Learn More
Brand™ Coperchi in vetro borosilicato per emocitometro
Codice prodotto. 10101731 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
24 mm
26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10101731
Marca: Brand™ 723014
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 8255. I coperchi in vetro borosilicato per emocitometro BRAND™ differiscono da quelli comuni per la smerigliatura piana e la superficie lucida Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
  • Borosilicate glass, DIN ISO 8255.
  • Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
  • They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
  • Packing: 2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hemacytometer Coverslip
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Larghezza (sistema metrico) 24 mm
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Dimensioni (L x P) 24 x 24 mm