Learn More
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder
Kartell™ Borosilicate Glass Mortar for Tissue Grinder is a solid container that a pestle can grind samples against.
46.25€ - 126.00€
Specifica
Colore | Crystal clear |
---|---|
Product Type | Mortar |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pestle |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Outside | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Outside | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10713091
|
Kartell™
0610200 |
8mm | 2 mL | 120mm |
46.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10166090
|
Kartell™
0611000 |
15mm | 10 mL | 150mm |
59.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10044330
|
Kartell™
0611500 |
16mm | 15 mL | 155mm |
64.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10782911
|
Kartell™
0615000 |
32mm | 50 mL | 195mm |
126.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10297900
|
Kartell™
0610500 |
12 mm | 5 mL | 135 mm |
51.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- PTFE Pestle sold separately
- Ideal for small amounts of tissue
- Volumes stated are working volumes
- Avoid excessive generated heat as it could cause binding
Specifica
Crystal clear | |
Mortar | |
Pestle |