Learn More
Fisherbrand™ Provetta per test con parete di medio spessore e bordo in vetro borosilicato
In vetro borosilicato con parete di medio spessore. Le provette per test con parete di medio spessore e bordo in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marca:  Fisherbrand™ 90106154
 View more versions of this product
Product Code. 15862285
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Features: rimmed medium walls
  • Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ISO 4142
Borosilicate Glass
100 mm
100 Pack
16 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers