Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.13 to 0.17mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Larghezza (sistema metrico):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrino coprioggetto |
| Forma | Quadrato |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Spessore (sistema metrico) | Da 0.16 a 0.19 mm |
| Quantità | Confezione da 200 |