Learn More
Fisherbrand™ Coprivetrini circolari in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Diametro (sistema metrico):
16 mm
19 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 5
Descrizione
In vetro borosilicato. I vetrini coprioggetto circolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in due spessori e con una varietà di diametri. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
- Manufactured from clear soda glass
- Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
- Free from blisters and flaws
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrino coprioggetto |
| Forma | Circolare |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Spessore (sistema metrico) | Da 0.16 a 0.19 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 22 mm |
| Quantità | Confezione da 100 |