Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 12353128 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.16 to 0.19mm
Da 0,13 a 0,17 mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
22 mm
22mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 12353128
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I coprivetrini rettangolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • In vetro borosilicato
  • Forma rettangolare
  • Disponibilità di numerosi formati
  • Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Rettangolare
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Larghezza (sistema metrico) 32 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0,13 a 0,17 mm
Quantità 100/conf.