Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
Codice prodotto. 12363128 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.16 to 0.19mm
Da 0,13 a 0,17 mm
Da 0.13 a 0.17 mm
Da 0.16 a 0.19 mm
Lunghezza (sistema metrico):
22 mm
22mm
24 mm
Larghezza (sistema metrico):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
50mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 12363128
Edge
In vetro borosilicato. I coprivetrini rettangolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifica
Product Type Vetrino coprioggetto
Forma Rettangolare
Materiale Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Spessore (sistema metrico) Da 0.13 a 0.17 mm
Quantità Confezione da 100