Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Pestle
Marca: Wheaton™ 358105
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass | |
For homogenizing connective tissue including heart, muscle and lung |
3 mL | |
Pestle | |
For 358107 (3mL) Tapered Tissue Grinder Set |