Learn More
Piastre Petri in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 18
pezzi 20
Descrizione
- Constructed of soda lime glass.
- Includes lid
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 120 mm |