Learn More
Piastre Petri in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 16190741 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 18
pezzi 20
Codice prodotto. 16190741
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High-quality petri dish, with lid.
  • Constructed of soda lime glass.
  • Includes lid
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Soda Lime Glass
Materiale Soda Lime Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm