Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappo cavo con fondo a punta in vetro borosilicato
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus. Lenz Laborglasinstrumente™ Pointed Bottom Hollow Stoppers, Hexagonal Plate are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
- Acc. to DIN 12252, form C
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Cavo | |
Confezione da 10 | |
Filettatura: Cono NS 10/19 |
Tappo cavo | |
Vetro borosilicato |