Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappo cavo con fondo a punta in vetro borosilicato
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Filettatura: Cono NS 10/19
Filettatura: Cono NS 12/21
Filettatura: Cono NS 14/23
Filettatura: Cono NS 19/26
Filettatura: Cono NS 24/29
Filettatura: Cono NS 29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12252, form C
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cavo |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Giunto rastremato standard | Filettatura: Cono NS 19/26 |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Tappo cavo |