Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatore in vetro borosilicato Potter-Elvehjem
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
55 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fully autoclavable
- Available in a range of capacities
- Grinding Clearance Pestle and Mortar of 0.076 - 0.126mm
- Manufactured using precision bore glass with a PTFE pestle
- Supplied with a stainless steel rod for use with an electric motor
- Optional stainless steel handle for manual grinding is available separately (Mfr. No. 20310)
Specifica
Specifica
| Tolleranza (sistema metrico) | 0.076 - 0.126mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Homogenizers |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80mm |
| Lunghezza pestello (sistema metrico) | 250mm |
| Materiale pestello | Stainless Steel |