Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Powder Flask
191.00€ - 250.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Powder Flask |
Quantità | 1 Each |
Peso (sistema metrico) | 100 g |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11865912
|
IKA™
0003738300 |
1000 mL |
203.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11875912
|
IKA™
0003738400 |
2000 mL |
250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11855912
|
IKA™
0003738200 |
500 mL |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Borosilicate Glass | |
Powder Flask | |
1 Each | |
100 g |