Learn More
Witeg™ Imbuti per sostanze in polvere in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11867680
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
80 mm
100 mm
150 mm
Cone Size:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11867680
Marca: Witeg™ 1 650 019
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Witeg™ Borosilicate Glass Powder Funnels are available in a variety of cone tapers, angles and outer diameters.
  • ST cone
  • Borosilicate glass construction
  • Available in a variety of tapers, angles, and diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) gambo 80 mm
Materiale Vetro borosilicato
Angolo 60 °
Cone Size 19/26
Product Type Funnel