Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Roller Bottle
513.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3450 mL
4230 mL
Descrizione
Vessels are made to exacting tolerances to provide higher cell yields. Glass is specially selected for optical clarity, interior surface smoothness and absence of glass imperfections. Neck area is tapered to facilitate cleaning. Glass wall thickness is 2. 6mm. Vessels and deep-skirted 38-415 screw caps can be autoclaved. Caps have white styrene-butadiene rubber liner. Nominal neck I. D. is 29mm. Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards). Supplied in packs of 4.
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3450 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 29 mm |
Include | With a deep-skirted black Phenolic 38-415 screw cap with a white Styrene-butadiene Rubber line |
Materiale | Borosilicate Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 480mm |
N. per confezione | 4Pack |
Quantità | 4Pack |
Colore della vite | Black |
Materiale della vite | Phenolic |